安全性情報
59751
Millipore
Campylobacter Culture Medium
NutriSelect® Plus, powder, final pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
別名:
Blood Free Campylobacter Broth, Modified CCDA - Preston Broth, Modified Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Broth
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥21,700
¥21,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥21,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
¥21,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
beef extract, 10 g/L
casein enzymic hydrolysate, 3 g/L
charcoal bacteriological, 4 g/L
ferrous sulfate, 0.25 g/L
peptic digest of animal tissue, 1 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 1 g/L
sodium pyruvate, 0.25 g/L
包装
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
適合性
selective for Campylobacter spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カンピロバクター種の選択的単離と鑑別に使用されます。
調製ノート
Suspend 16.75 grams in 500 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121 °C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Aseptically add 1 vial of CCDA-Selektiv-Supplement (Cat. No. 77093). Mix well before dispensing into sterile tubes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59751-500G:
59751-VAR:
59751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.