Merck
27688
Millipore
Columbia寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Columbia Blood寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥21,700
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥21,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
認証
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
special nutrient substrate, 23.0 g/L
starch, 1.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
Gardnerella spp.
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Corynebacterium spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ellnerの組成に従って調製された高品質の完全培地で、偏好性の微生物の培養に使用します。各種特殊培地の原料としてもお使いいただけます。
調製ノート
蒸留水1 Lに42 gを溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
著しく汚染された材料からのリステリア菌種の単離用培地におけるベースアガー[1];グループA連鎖状球菌プロテアーゼの検出のための、シンプルなプレートアッセイ用。[2]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27688-500G:
27688-100G:
27688-BULK:
27688-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
W.L. Hynes et al.
Journal of Microbiological Methods, 4, 25-25 (1985)
E S Bannerman et al.
Applied and environmental microbiology, 54(1), 165-167 (1988-01-01)
Food-associated outbreaks of human listeriosis have emphasized the importance and necessity of screening food for the presence of Listeria isolates-selective agar medium combining acriflavine (10 mg/liter) with ceftazidime (50 mg/liter) was developed. A total of 1,099 cheese production specimens were
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques