Merck
74601
Supelco
3,3′-ジインドリルメタン
analytical standard
別名:
DIM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,600
¥32,600
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14N2
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,600
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(c1c[nH]c2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H14N2/c1-3-7-16-14(5-1)12(10-18-16)9-13-11-19-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,10-11,18-19H,9H2
InChI Key
VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3′-Diindolylmethane, a dimer of indole-3-carbinol,[1] is a component of cruciferous vegetables. It is known to exhibit anticancer effects.[2]
アプリケーション
3,3′-Diindolylmethane may be used as a model substrate to analyze the role of 3,3′-diindolylmethane in inducing apoptosis in human cancer cells.[2]
生物化学的/生理学的作用
Brassicaceaeで発見された天然植物化学物質、インドール-3-カルビノールの酸触媒反応産物です。抗腫瘍薬として働きます。この誘導体は、ヒト癌細胞において、比較的高濃度でアポトーシスを促進するとともに、TRAIL誘導性アポトーシスへの感受性を高めます。DIMは、ヒト乳癌MCF-7細胞において、p21の発現増加を引き起こすメカニズムによって、G1細胞周期停止を誘導します。 DIMは強力なミトコンドリアH+-ATPase阻害剤です。DIMとその誘導体の新規植物成長促進剤としての機能が、生態系に配慮したシステムで研究されています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74601-BULK:
74601-100MG:
74601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plant derived 3, 3′-diindolylmethane is a strong androgen antagonist in human prostate cancer cells.
Le HT, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2003)
3, 3′-Diindolylmethane induces apoptosis in human cancer cells.
Ge X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 228(1), 153-158 (1996)