Merck
T90301
Sigma-Aldrich
3-(2-ヒドロキシエチル)インドール
97%
別名:
2-(3-インドリル)エタノール, 3-インドールエタノール, IEA, NSC 3884, トリプトフォール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,700
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO
CAS番号:
分子量:
161.20
Beilstein:
125553
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES記法
OCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
InChI Key
MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • RNAポリメラーゼIIのC末端ドメインのインヒビターおよびその抗腫瘍活性
  • 抗HIV-1薬
  • タンパク質-タンパク質相互作用のインヒビター
  • セロトニン5-HT1Aレセプターの部分アゴニスト
  • 成長ホルモン分泌促進因子
  • 血管内皮増殖因子(VEGF)インヒビター
  • A2Bアデノシンレセプターリガンド
  • アブラナ科フィトアレキシンのブラシニンの解毒インヒビター候補
  • インターロイキン6のインヒビター
  • 二重結合部位アセチルコリンエステラーゼインヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T90301-5G:
T90301-BULK:
T90301-VAR:
T90301-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivan Kosalec et al.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 62(1), 41-49 (2011-03-23)
Tryptophol is an aromatic alcohol and secondary metabolite of the opportunistic fungus Candida albicans. Although its toxicity profile at cell level has been poorly investigated, recent data point to cytotoxic, cytostatic, and genotoxic effects in lymphocytes and the induction of
Chuan Liu et al.
Organic letters, 14(17), 4525-4527 (2012-08-16)
Copper(I)-catalyzed dearomative arylation and vinylation of 2-substituted tryptophols were realized with a subsequent cyclization reaction. The cascade dearomatization sequence provided versatile furoindoline derivatives with two quaternary carbon centers in good to excellent yields.
Olivier Vandeputte et al.
Applied and environmental microbiology, 71(3), 1169-1177 (2005-03-05)
The role and metabolism of indole-3-acetic acid in gram-negative bacteria is well documented, but little is known about indole-3-acetic acid biosynthesis and regulation in gram-positive bacteria. The phytopathogen Rhodococcus fascians, a gram-positive organism, incites diverse developmental alterations, such as leafy
Hao Chen et al.
Genes & development, 20(9), 1150-1161 (2006-04-19)
Many fungi undergo a developmental transition from a unicellular yeast form to an invasive filamentous form in response to environmental cues. Here we describe a quorum signaling pathway that links environmental sensing to morphogenesis in Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cells secrete
Alessandro Palmieri et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(17), 3486-3493 (2012-03-22)
Reduction of ketosulfonyl indoles with sodium borohydride provides a ready entry to tryptophols in a regiocomplementary fashion with respect to the traditional oxirane ring-opening by indoles under Friedel-Crafts conditions. Compared to traditional β-ketosulfones, ketosulfonyl indoles show a peculiar behavior since