Merck
73426
Millipore
硝酸塩還元試験
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
製品種目
BioChemika
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
詳細
硝酸塩を亜硝酸塩または窒素ガスへと還元する作用に基づいて各種の細菌を鑑別します。一部の菌種は硝酸の還元と同時に嫌気性呼吸を行います。
構成
Nitrate broth (Cat. No. 72548) 100 g
Sulfanilic acid (Cat. No. 86090) = Reagent A 100 g,
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (Sial D4011) = Reagent B 10 mL
Zinc (Cat. No. 93027) 1 g.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amelia Tang et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-04-05)
In the midst of the major soil degradation and erosion faced by tropical ecosystems, rehabilitated forests are being established to avoid the further deterioration of forest lands. In this context, cellulolytic, nitrogen-fixing (N-fixing), phosphate-solubilizing bacteria are very important functional groups
資料
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.