Merck
N5540
Sigma-Aldrich
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
品質水準
形状
freeze-dried protein glass
比活性
20-40 units/mg protein
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
単位の定義
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3