Merck
72405
Supelco
1,2-ジメトキシエタン
analytical standard
別名:
モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥22,200
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥22,200
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
396 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
10.4 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,2-Dimethoxyethane is a water miscible solvent, used as an alternative for the hazardous organic solvents such as dioxane and tetrahydrofuran.[1]
アプリケーション
1,2-Dimethoxyethane may be used as a solvent for the separation and determination of neutral sugars as 2,4- dinitrophenyl derivatives using high-performance liquid chromatography.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72405-VAR-F:
72405-BULK-F:
72405-1ML-F:
72405-5ML-F:
72405-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of neutral sugars as dinitrophenyl-hydrazones by high-performance liquid chromatography
Karamanos.K.N, et al.
Journal of Chromatography A, 405, 221-228 (1987)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach (2005)
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Jenn-Huei Lii et al.
Journal of computational chemistry, 24(12), 1490-1503 (2003-07-18)
Ethylene glycol, its dimethyl ether, and some related compounds have been studied using the MM4 molecular mechanics force field. The MM4 calculated structural and energetic results have been brought into satisfactory agreement with a considerable number of experimental data and
Peter A Campochiaro et al.
Ophthalmology, 122(3), 545-554 (2014-12-03)
AKB-9778 is a small-molecule competitive inhibitor of vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) that promotes Tie2 activation and reduces vascular leakage and neovascularization in mouse models. The purpose of this study was to test the safety, tolerability, pharmacokinetics, and biological activity