Merck
72020
Sigma-Aldrich
テトラフェニルホウ酸ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
別名:
テトラフェニルホウ素・ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥31,500
250 G
¥130,000
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥31,500
250 G
¥130,000
About This Item
化学式:
(C6H5)4BNa
CAS番号:
分子量:
342.22
Beilstein:
3599783
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
solid
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI Key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) undergoes rhodium-catalyzed addition reactions with N-phenylsulfonyl aldimines to afford R(Ph)CHNHSO2Ph.[1]
アプリケーション
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) may be used in the synthesis of polyfunctional biaryls via modified Suzuki cross-coupling reaction.[2] It may be employed as a derivatization reagent for the analysis of methylmercury and ethylmercury by gas chromatography (GC) coupled with atomic fluorescence spectrometry (AFS), microwave-induced plasma atomic emission spectrometry (AES) and mass spectrometry (MS).[3]
その他情報
カリウムの沈殿・滴定用試薬[4][5];アミン、第四級アンモニウム化合物、カリウムの電流滴定用[6];第四級アンモニウム界面活性剤の滴定用[7];K選択電極存在下でのアミンおよびNH4Clの滴定剤[8]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
72020-50G:
72020-VAR:
72020-250G:
72020-BULK:
72020-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Vytras
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 42, 3168-3168 (1977)
Recorded amperometric tetraphenylborate titrations of amines, quaternary nitrogen compounds, and potassium salts.
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 54(5), 805-806 (1965-05-01)
Rhodium-catalyzed phenylation of N-arylsulfonyl aldimines with sodium tetraphenylborate or trimethyl (phenyl) stannane.
Ueda M and Miyaura N.
Journal of Organometallic Chemistry, 595(1), 31-35 (2000)
E.D. Schall
Analytical Chemistry, 29, 1044-1044 (1957)
K.C. Narasimham et al.
Analyst, 97, 260-260 (1972)