Merck
294128
Sigma-Aldrich
テトラキス(4-フルオロフェニル)ホウ酸ナトリウム 二水和物
98%
別名:
セシボール, テトラキス(4-フルオロフェニル)ボロン ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)4BNa·2H2O
CAS番号:
分子量:
450.21
Beilstein:
4285808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
不純物
<2% acetone
SMILES記法
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラキス(4-フルオロフェニル)ホウ酸ナトリウム二水和物は、以下の調製における陽イオン交換体として使用できます:
  • 有機擬似イソシアニンナノ粒子。[1]
  • 高分子膜センサー。[2]
バリノマイシンベースのカリウム選択性膜のドーパントとしても使用できます。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
294128-500MG:
294128-1G:
294128-100MG:
294128-BULK:
294128-VAR:
294128-5G:
294128-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)