安全性情報
72004
Sigma-Aldrich
dNTP Mix (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106301
NACRES:
NA.55
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
濃度
10 mM
テクニック
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
dNTP Mix (10mM) is an equimolar mixture consisting of high purity dATP, dGTP, dCTP, and dTTP which can be directly used in PCR, Reverse Transcription (RT) and one-step RT-PCR experiments.
特徴および利点
dNTP mix has the following benefits:
  • HPLC purity >99%.
  • Strict Quality Control to ensure batch quality.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
72004-5ML:
72004-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
診断アッセイの開発と製造のために、広範な経験と世界的な製造能力に裏付けられた分子診断薬用原材料をご利用ください。