包装
vial of 1.5 mL
色
colorless
アプリケーション
agriculture
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
−20°C
アプリケーション
- ウイルスDNAの増幅
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)患者におけるメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素(MTHFR)遺伝子変異を検討するためのゲノムDNA増幅
- Bacillus属菌種由来16S-23S rRNA遺伝子の内部転写スペーサー(ITS)増幅
特徴および利点
- スタンドアロンのバッファー
- JumpStart™ Taq DNA Polymerase(D9307)、Thermus aquaticus由来のTaq DNA Polymerase(D1806)、及びREDTaq® Genomic DNA Polymerase(D8312)に適合します
構成
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2192-1VL-PW:
P2192-BULK:
P2192-5VL:
P2192-1VL:
P2165-2MG-PW:
P2192-5ML:
P2192-EW:
P2192-25ML:
P2192-5VL-PW:
P2192-1VL-KC:
P2192PROC:
P2192-PH:
P2192-25ML-KC:
P2192-VAR:
P2192-25ML-PW:
P2192-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.