Merck
71733
Supelco
Sodium ionophore II
Selectophore, for ion-selective electrodes, function tested
別名:
ETH 157, N,N′-Dibenzyl-N,N′-diphenyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H32N2O4
CAS番号:
分子量:
556.65
Beilstein:
2930077
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
powder
品質
function tested
SMILES記法
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
InChI Key
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions.[1] It can be used in ion-selective electrode preparation.[2]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+[3][4][5][6]; Patents: SZ 605661; GB 1432807; IT 987080; US 3957607; DT-OS 2319365; FR 73.14839; JPN (pend.) 50-073017
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71733-25MG:
71733-5MG:
71733-VAR:
71733-250MG:
71733-BULK:
71733-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
W. Simon et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 44, 613-613 (1975)
Na+ and K+ concentrations, extra-and intracellular voltages, and the effect of TTX in hypoxic rat hippocampal slices.
Muller, Michael, and George G. Somjen.
Journal of Neurophysiology, 83.2, 735-745 (2000)
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
F. Deyhimi et al.
Fluid Phase Equilibria, 254, 18-27 (2007)
Heath A MacMillan et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 19) (2018-08-15)
For insects, chilling injuries that occur in the absence of freezing are often related to a systemic loss of ion and water balance that leads to extracellular hyperkalemia, cell depolarization and the triggering of apoptotic signalling cascades. The ability of