Merck
30552
Supelco
モネンシンメチルエステル
Selectophore, ≥97.0% (TLC)
別名:
メチルモネンシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H64O11
CAS番号:
分子量:
684.90
Beilstein:
3641733
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥97.0% (TLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]1(CCC(O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)C(O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C(=O)OC)O2)C4OC(C[C@@H]4C)C5O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C
InChI
1S/C37H64O11/c1-11-35(32-21(3)17-27(44-32)29-20(2)16-22(4)37(41,19-38)47-29)13-12-28(45-35)34(8)14-15-36(48-34)18-26(39)23(5)31(46-36)24(6)30(42-9)25(7)33(40)43-10/h20-32,38-39,41H,11-19H2,1-10H3/t20-,21+,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29-,30-,31-,32-,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
PFRZSHIENRKVSE-RJTHVKINSA-N
詳細
モネンシンはストレプトマイセス・シンナモネンシスが産生する抗生物質です。 天然イオノフォアです。非環式ポリエーテル配列および末端にカルボン酸基があります。 モネンシンには細胞膜を通すプロトンおよびカチオンの効果的運搬能があります。それによりNa+を適切に保持して特徴的な偽活性を導き、効果的に生体膜を通過させます。また、K+、Rb+およびAg+と安定した錯体を形成し、それにより化学的に修飾されて、カチオン結合部位を形成し、運搬機能を得ています。
詳細については、当社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
  • The selectivity of membrane ion-selective electrodes: This research explores the use of temperature variations to adjust the selectivity of ion-selective electrodes, utilizing Monensin methyl ester as a key component for sodium ion detection (Zahran et al., 2010).
  • Spectroscopic and semiempirical studies of a proton channel formed by the methyl ester of monensin A.: This paper presents a detailed analysis of the proton channel properties of Monensin methyl ester through spectroscopic and computational methods, highlighting its potential in analytical chemistry applications (Huczyński et al., 2006).
  • Ion chromatography detector based on solid-state ion-selective electrode array.: The development of an ion chromatography detector employing solid-state ion-selective electrodes, with Monensin methyl ester playing a crucial role in sodium ion detection, is detailed in this study (Lee et al., 2000).
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
30552-BULK:
30552-VAR:
30552-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
José N Sousa et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 13(3), 191-198 (2007-09-21)
This paper reports the first comparative study of the gas-phase fragmentation chemistry of monensin in negative ion mode electrospray and nanoelectrospray tandem mass spectrometry. The fragmentation was observed to occur at lower energies in nanoelectrospray than electrospray. The major product
Adam Huczyñski et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(31), 15615-15623 (2006-08-04)
Monensin A is an ionophore able to carry protons and cations through the cell membrane. Its methyl ester (MON1) and its hydrates have been studied in acetonitrile, and its deuterated analogue by Fourier transform infrared (FTIR) and (1)H and (13)C
Specific Ag+ ion-transport properties of functionalized biological monensin ionophore.
Tsukube H and Sohmiya H.
Inorgorganica Chimica Acta, 166 (1), 27-29 (1989)
Biosynthesis of monensin.
Day LE
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 4 (4), 410-414 (1973)
Zum Funktionsprinzip von Elektrodenmembranen mit dem Carboxyl-Ionophoren Monensin an Festkontaktsensoren
J.G. Schindler , M.M. Schindler
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 332, 52-57 (1988)