Merck
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
製品種目
Selectophore
品質水準
フォーム
liquid
組成
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
99357-0.1ML-F:
99357-BULK-F:
99357-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)