Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
71016BC
Millipore
GDS MPX Top 6 STEC
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥195,000
¥195,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥195,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NB.61
¥195,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
メーカー/製品名
BioControl Systems 71016-100
保管温度
2-8°C
詳細
GDS MPX Top 6 STEC is an automated nucleic acid amplification system for the detection of the “Top Six” non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in raw ground beef, raw beef trim, raw spinach, and raw mixed greens (baby lettuce and other young leafy green vegetables). The "Top Six" non-O157 STEC are defined as E. coli belonging to serogroups O103, O111, O121, O145, O26 or O45 that possess both the eae gene and at least one of the Shiga Toxin Genes stx1 or stx2. GDS MPX Top 6 STEC utilizes a proprietary IMS-based sample preparation procedure to isolate organisms belonging to 6 specific Top STEC O-serogroups (O103, O111, O121, O145, O26 and O45) prior to genetic analysis for the associated pathogenicity genes.
特徴および利点
  • Following sample preparation with IMS against the Top 6 O groups, samples are analyzed with a single multiplex assay for the presence of (eae), stx1, and stx2
  • Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC®, enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
構成
  • MPX Top STEC Amplification Tubes
  • Top 6 STEC Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Top STEC Wash Solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
mEHEC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)