安全性情報
61030BC
Millipore
GDS Poly IMS - Top STEC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
HA.03
¥64,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
シェルフライフ
6-12 mo.
品質水準
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
BioControl GDS
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
保管温度
2-8°C
詳細
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC contains a mixture of antibody-coated paramagnetic particles targeted against the Top 7 serogroups of Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
アプリケーション
The reagent can be utilized to help confirm STEC positive samples by isolating organisms belonging to O-serogroups O103, O111, O121, O145, O26, O45 and O157 from the positive enrichment broth.
構成
One bottle, 2.4 mL
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
61030-100:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.