Merck
69288
Supelco
1-O-Galloyl-β-D-glucose
analytical standard
別名:
β-D-Glucopyranose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), β-Glucogallin, 1-O-Galloyl-β-D-glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥202,000
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥202,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16O10
CAS番号:
分子量:
332.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
InChI Key
GDVRUDXLQBVIKP-HQHREHCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
69288-10MG:
69288-BULK:
69288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)