Merck
650420
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 4 L
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 4 L
¥121,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
bp:
68-70 °C (lit.)
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ヘキサン、異性体混合物, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
適合性
suitable for residue analysis
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650420-VAR:
650420-6X1L:4548173176789
650420-4L:4548173176765
650420-BULK:
650420-4X4L:4548173176772
650420-1L:4548173176758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
ヘキサン suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
ヘキサン
ヘキサン suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504
ヘキサン
ヘキサン for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
ヘキサン
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)