製品名
ヘキサン、異性体混合物, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
≤10 ng/L
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
適合性
suitable for residue analysis
SMILES記法
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
包装
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650544-200L-P2:
650544-VAR:
650544-BULK:
650544-4X4L:4548173177014
650544-4L:4548173177007
650544-6X1L:4548173177021
650544-1L:4548173176994
650544-200L-LS-NB:
650544-50L-P2:
この製品を見ている人はこちらもチェック