スキップする
1601601
USP
ヘキサン 溶液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Hexane solution, Hexane in dimethyl sulfoxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
3 x 1.2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Hexane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RTC000084PHR15551.00795
ヘキサン 溶液 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1601601
ヘキサン 溶液
ヘキサン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
RTC000084
ヘキサン
ヘキサン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
ヘキサン
ヘキサン for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
ヘキサン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the n-hexane concentration in this product?
    1 回答
    1. The exact concentration of n-hexane in this standard varies from lot to lot. This information is listed in the lot-specific Certificate provided by the United States Pharmacopoeia.