Merck
64270
Sigma-Aldrich
メタンスルホニルクロリド
purum, ≥98.0% (AT)
別名:
メシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
114.55
Beilstein:
506297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品64270は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
60 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methanesulfonyl chloride can be used for the mesylation of primary alcohols to synthesize the corresponding methanesulfonates.[1][2] It may also be used for the conversion of amines to the corresponding sulfonamides.[3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64270-VAR:
64270-1L:
64270-250ML:
64270-BULK:
64270-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methanesulfonyl Chloride.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2007)
Methanesulfonyl Chloride.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Water-solvent method for tosylation and mesylation of primary alcohols promoted by KOH and catalytic amines.
Morita J I
Green Chemistry, 7(10), 711-715 (2005)
Base-free monosulfonylation of amines using tosyl or mesyl chloride in water
Kamal A
Tetrahedron Letters, 49(2), 348-353 (2008)
E A Connor et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 3(11), 2164-2171 (1983-11-01)
Excitatory postsynaptic currents (EPSCs), miniature excitatory postsynaptic currents (MEPSCs), and acetylcholine-induced current fluctuations (noise) have been studied in voltage-clamped bullfrog parasympathetic ganglion cells of the atrial septum. EPSCs were also recorded from voltage-clamped sympathetic B cells and, in general, it