Merck
P5958
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
BioXtra, ≥85% KOH basis
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥85% KOH basis
フォーム:
pellets
溶解性:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥85% KOH basis
フォーム
pellets
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウムは、一般に苛性カリとして知られる無機化合物です。強アルカリ性であり、酸と容易に反応します。求核置換反応、加水分解反応、付加反応などさまざまな反応に使用できます。アルドール型反応の触媒として使用されることもあります。
アプリケーション
水酸化カリウムは、溶液のpHを調整するために使用できます。
以下の用途でも使用できます:
  • 対応するC2-アルキニル複素環を合成するための複素芳香族N-オキシドのアルキニル化における触媒として。
  • 遷移金属を含まない条件下でハロゲン化アリールとさまざまな硫黄、酸素および窒素ベースの求核試薬との反応からクロスカップリング生成物を合成するためのジメチルスルホキシドを含む超塩基媒体(KOH/DMSO媒体)として。
  • Na-ベースのゼオライトの合成と熱力学的研究。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5958-500G:4548173207230
P5958-EW:
P5958-500G-D:
P5958-250G:4548173207223
P5958-VAR:
P5958-BULK:
P5958-250G-D:
P5958-1KG:4548173207216
P5958-1KG-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuqian Luo et al.
BMC immunology, 15, 586-586 (2014-12-21)
Highly purified nuclear protein is required when using an electrophoretic mobility shift assay (EMSA) to study transcription factors, e.g. nuclear factor-κB (NF-κB), a major transcription factor that regulates both innate and adaptive immune responses following infection. Although many protocols have
Iulia I Nita et al.
PloS one, 7(10), e46649-e46649 (2012-10-12)
Mitochondria mediate dual metabolic and Ca(2+) shuttling activities. While the former is required for Ca(2+) signalling linked to insulin secretion, the role of the latter in β cell function has not been well understood, primarily because the molecular identity of
Marija Smokvarska et al.
Current biology : CB, 30(23), 4654-4664 (2020-10-10)
In the course of their growth and development, plants have to constantly perceive and react to their environment. This is achieved in cells by the coordination of complex combinatorial signaling networks. However, how signal integration and specificity are achieved in
Jae Myoung Suh et al.
Nature, 513(7518), 436-439 (2014-07-22)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is an autocrine/paracrine regulator whose binding to heparan sulphate proteoglycans effectively precludes its circulation. Although FGF1 is known as a mitogenic factor, FGF1 knockout mice develop insulin resistance when stressed by a high-fat diet, suggesting a
Guilhem Reyt et al.
Current biology : CB, 30(20), 4103-4111 (2020-08-29)
Casparian strips (CSs) are cell wall modifications of vascular plants restricting extracellular free diffusion into and out of the vascular system [1]. This barrier plays a critical role in controlling the acquisition of nutrients and water necessary for normal plant