Merck
04660585
(−)-メントン
primary reference standard
別名:
(1R,4S)-p-メンタン-3-オン, (2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥57,700
¥57,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥57,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥57,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04660585-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)