58398
1 of 10
Sigma-Aldrich
917028
Stainless steel dispensing tips
26274
SGE Needles for luer lock syringes
917532
19136-U
RNシリンジ用Hamilton®針
916757
26273-U
CAD7954
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
19139-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
19131-U
HAM7656-01
Hamilton® TLC syringe
stainless steel needle (point style 3)
25s ga (Waters)
blunt tip (stainless steel)replacement needles
needle type 801RNW, 802RNW, 805RNW,810RNWpoint style #3 (blunt tip)
pkg of 6 ea
Hamilton 8647-01
50 mm (1.97 in.)
2.5-100 μL
for use with Hamilton 2.5-100μL syringefor use with Waters U6K Loop Injector
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
20888
Hamilton® HPLCシリンジ
21741
LTおよびTLLシリンジ用Hamilton®針