安全性情報
57153
Supelco
ddNTP Set
suitable for MALDI-MS
別名:
Dideoxynucleoside Triphosphate Set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
組成
ddATP, 10 mmol/L
ddCTP, 10 mmol/L
ddGTP, 10 mmol/L
ddTTP, 10 mmol/L
テクニック
MALDI-MS: suitable
保管温度
−20°C
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57153-4X1UMOL-BULK:
57153-4X1UMOL:
57153-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 9(9), 735-743 (1995-01-01)
A new approach is developed for the rapid and cost-effective detection of human genetic polymorphisms based on matrix-assisted laser description/ionization mass spectrometric (MALDI MS) detection using a nitrocellulose film substrate. This method employs polymerase chain reaction (PCR) amplification using DNA