スキップする
DUTP-RO
Roche
dUTP
PCR Grade, sodium salt
別名:
2′-デオキシウリジン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 溶液, dUTP ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1250 μL
カートの在庫状況を確認する
¥43,800
4 x 1250 μL
カートの在庫状況を確認する
¥146,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H15N2O14P3 · xNa+
CAS番号:
分子量:
468.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
¥43,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732720001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969056001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934554001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
PCRグレードのdUTPは、100 mMの透明で無色のナトリウム塩溶液です(pH 8.3)。
Application
PCRグレードのdUTPは、高品質の試薬が必要な多数のアプリケーションに適しています。PCR間のキャリーオーバーによる汚染を回避し、偽陽性の原因を減らします。
Physical form
dUTP水溶液です(pH 8.3)。
Preparation Note
標準溶液: 弊社は、dATP、dCTP、dGTP(各10 mM)、dUTP(30 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製することを推奨します。(例えば、100 μLのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μLのdATP、dCTP、dGTP(それぞれ)、および30 μl dUTPを40 μLの PCRグレードの水に加えます)。
Analysis Note
RT-PCRでの機能検査デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、およびニッキング活性の混入がないことが、現行の品質管理手順に従って検査されています。
Other Notes
ロシュが提供するPCRグレードのヌクレオチドは、特別に製造され、実現可能な最高レベルの化学純度まで精製されています。PCRグレードのヌクレオチドには関連するデオキシヌクレオシド三リン酸(dNTP)が少なくとも99%含まれ、デオキシヌクレオシド二リン酸(dNDP)は0.9%未満です。
実験室での一般的用途向け。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11373242910DTTP-RODNTP-RO
dUTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DUTP-RO
dUTP
Roche
Roche
DTTP-RO
dTTP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
99% (dNTP)
assay
≥85% (HPLC)
assay
99% (dNTP)
assay
99% (dNTP)
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
-
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
<0.9% (dNDP)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)