Merck
551376
Supelco
メントール 溶液
NMR reference standard, 30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
品質水準
濃度
30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
APT / DEPT
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
551376-BULK:
551376-VAR:
551376-1EA:4548173368078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zongde Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2854-2859 (2008-04-22)
A new class of low-toxicity mosquito repellents is synthesized from alpha- and beta-pinene in terpenoid compounds and preliminary biological tests show promising mosquito repellency. Statistical modeling is built using Codessa in order to reveal the quantitative relationship between the structure