Merck
616133
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
284.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥96 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
616133-VAR:
616133-BULK:
616133-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)