Merck
54306
Supelco
1,4-ジメトキシベンゼン
analytical standard
別名:
p-メトキシアニソール, NSC 7483, ジメチルヒドロキノン, ヒドロキノンジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,200
About This Item
化学式:
C6H4(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
774605
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
1463 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
54306-BULK:
54306-100MG:
54306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)