Merck
53183
Supelco
Metformin-(dimethyl-d6) hydrochloride
analytical standard
別名:
1,1-Di(methyl-d3)biguanide hydrochloride, [2H6]-Metformin hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥85,400
¥85,400
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥85,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6H5N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
171.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥85,400
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
InChI Key
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
Identification (LC-MS): identity conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
53183-BULK:
53183-5MG:
53183-5MG-BULK:
53183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kiran Chaudhari et al.
PloS one, 15(6), e0234571-e0234571 (2020-06-12)
Metformin, an anti-diabetes drug, has been recently emerging as a potential "anti-aging" intervention based on its reported beneficial actions against aging in preclinical studies. Nonetheless, very few metformin studies using mice have determined metformin concentrations and many effects of metformin