スキップする
175692
アニリン-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
別名:
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥20,800
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥72,400
この商品について
化学式:
C6D5NH2
CAS番号:
分子量:
98.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-015-9
Beilstein/REAXYS Number:
2208322
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
¥20,800
カートの在庫状況を確認する
​
詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
722537591955614459
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
-6 °C (lit.)
mp
-
mp
-78 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.855 g/mL at 25 °C
density
1.354 g/mL at 25 °C
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標的臓器
Blood
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
158.0 °F - closed cup
引火点(°C)
70 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
175692-BULK: + 175692-VAR: + 175692-5G:4548173109282 + 175692-1G:4548173109275
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)