Merck
51490
Millipore
ヘクトエン腸内細菌寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥44,200
¥44,200
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥44,200
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥44,200
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
acid fuchsin, 0.1 g/L
agar, 15.0 g/L
ammonium ferric citrate, 1.5 g/L
bile salts, 9 g/L
bromothymol blue, 0.065 g/L
lactose, 12 g/L
mixed peptone, 12 g/L
salicin, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 5 g/L
sucrose, 12 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for bacteria (General Media)
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘクトエン腸内細菌寒天培地は主要標準培地の一種であり、食品微生物学ラボ[1]やヒト糞便検体[2]におけるサルモネラ菌の選択的検出と単離において広く使用される可能性があります。
調製ノート
76.67 gを1リットルの蒸留水に懸濁して浸らせます。かき混ぜながら沸騰するまで加熱します。55~60°Cまで冷却し、滅菌プレートに注ぎます。オートクレーブ滅菌はしないでください。培地は非常に熱に不安定であるため、過熱は避けてください。
その他情報
腸内病原菌の単離のためのプレーティング用培地[3][4]。赤痢菌の単離[5]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51490-VAR:
51490-100G:
51490-BULK:
51490-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Entis P
Food Microbiology: The Laboratory (2002)
S. King et al.
Applied Microbiology, 16, 557-557 (1968)
W I Taylor et al.
Applied microbiology, 21(1), 32-37 (1971-01-01)
Two enrichment broths and four plating media were compared for efficiency of detection of enteric pathogens from 1,597 stool specimens. Of 170 salmonellae isolated from the composite of all methods, direct streaking yielded but 54%, whereas enrichment in gram-negative broth
S King et al.
Applied microbiology, 16(4), 579-581 (1968-04-01)
During this study, 2,855 stool specimens from patients at Cook County Hospital were cultured for enteric pathogens. Hektoen Enteric Agar (HE) was compared with E M B and S S Agars by replicate samplings with both direct and indirect methods.
Comparison of four chromogenic media and Hektoen agar for detection and presumptive identification of Salmonella strains in human stools
Perez.MJ, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 41, 1130-1134 (2003)
資料
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.