組成
L-cystine, 0.01 g/L
lactose, 4 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 10 g/L
sodium hydrogen selenite, 4 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
適合性
selective for Proteus spp.
selective for Pseudomonas spp.
selective for Salmonella spp.
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84922-VAR:
84922-500G:4548173920863
84922-100G:4548173920856
84922-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック