安全性情報
47408
Supelco
EPA VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
別名:
Volatile Organic Compounds Mix 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 8260
suitable for EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 4 × 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EPA VOC mix 6 is a standard calibration mix, which may be used for the analysis of volatile organic compounds by gas-chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Dichlorodifluoromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47408-BULK:
47408:4548173219998
47408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)