安全性情報
48911-U
Sigma-Aldrich
プロクリン 300
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
別名:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 5 ML
¥15,900
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 5 ML
¥15,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 yr
含みます
Alkyl Carboxylate
組成
CMIT/MIT, 3%
包装
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
パラメーター
operating temperature at <45 °C
Matrix
Modified glycol
動作pH範囲
2.5-8.5
pH
4.1(at 100 g/l)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.030 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
48911-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when