安全性情報
48121
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
別名:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 5 ML
¥15,900
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 5 ML
¥15,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
biocide for IVD use
フォーム
liquid
シェルフライフ
2 yr
含みます
23 to 25% Mg salts
組成
CMIT/MIT, 1.5%
包装
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
パラメーター
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
動作pH範囲
2.5-8.5
pH範囲
1.7-3.7
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.20 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48121:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)