安全性情報
48119-U
Sigma-Aldrich
ProClin Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
別名:
kit containing 5 mL of ProClin 150, 200, 300, and 950 each
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 5 ML
¥18,200
¥18,200
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 5 ML
¥18,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
¥18,200
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
包装
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
アプリケーション
ProClin preservatives are immediately biocidal upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • ProClin 150 5 mL
  • ProClin 200 5 mL
  • ProClin 300 5 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
質問
  1. What is the concentration of components in kit 48119-U, which includes 5ml each of Proclin 150, Proclin 200, Proclin 300, and Proclin 950?
    1 回答
    1. Proclin 150 contains CMIT/MIT at 1.5% with 23 to 25% Mg salts, Proclin 200 contains CMIT/MIT at 1.5% with 3% Mg and Cu salts, Proclin 300 contains CMIT/MIT at 3% with Alkyl Carboxylate, and Proclin 950 contains MIT at 9.5% in water. When diluting ProClin to its working concentration, it is important to consider the product itself as neat or 100% and not to dilute based on MIT/CMIT concentration.