安全性情報
46883-U
Sigma-Aldrich
プロクリン 950
pkg of 3.6 L, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
別名:
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3.6 L
¥413,000
¥413,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3.6 L
¥413,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
¥413,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 yr
組成
MIT, 9.5%
包装
pkg of 3.6 L
パラメーター
<90 °C operating temperature
colorless to light yellow
Matrix
Water
動作pH範囲
2-12
pH範囲
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.020 g/cm3 at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46883-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)