スキップする
45321
アメトリン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥8,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H17N5S
CAS番号:
分子量:
227.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-634-7
Beilstein/REAXYS Number:
613099
MDL number:
¥8,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC)n1
InChI
1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14)
InChI key
RQVYBGPQFYCBGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
453344566045636
アメトリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45321
アメトリン
Aziprotryne PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45334
Aziprotryne
シメトリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45660
シメトリン
プロメトリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45636
プロメトリン
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アメトリン
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)