Merck
44041
Supelco
Amyl salicylate
analytical standard
別名:
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,300
¥24,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O3
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
2577253
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥24,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.502-1.512
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
InChI Key
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
44041-250MG:
44041-BULK:
44041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Riboni et al.
Talanta, 224, 121891-121891 (2021-01-01)
The occurrence of emerging contaminants is becoming of increasing importance to assess the impact of anthropogenic activities onto the environment. The present study reports for the first time the development and validation of an efficient method for the simultaneous determination