Merck
CRM77345
Supelco
Amyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O3
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
2577253
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
InChI Key
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM77345-BULK:
CRM77345-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)