アッセイ
≥96.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.504-1.506
密度
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI Key
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Human urine samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Deodorants and air fresheners by sonication extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Scented consumer products by GC-MS as well as GC in combination with olfactometry.
アナリシスノート
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43884-10MG:
43884-BULK:
43884-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック