CRM40184
Lilial solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
別名:
(±)-2-Methyl-3-(4-tert-butylphenyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, 2-[(4-tert-Butylphenyl)methyl]propanal, 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI Key
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM40184:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ