Merck
43348
Supelco
ファルネソール
analytical standard, stabilized, mixture of isomers
別名:
3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥15,500
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
1763926
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI Key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Farnesol is a sesquiterpenoid,[1] acting as a quorum-sensing molecule that inhibits filamentation in Candida albicans.[2] It can exhibit chemotherapeutic activity toward pancreatic and other cancers.[3]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
43348-1ML:
43348-BULK:
43348-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Inhibition of Candida albicans Biofilm Formation by Farnesol, a Quorum-Sensing Molecule.
Ramage G, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 68(11), 5459?5463-5459?5463 (2002)
Sensitization of Staphylococcus aureus and Escherichia coli to Antibiotics by the Sesquiterpenoids Nerolidol, Farnesol, Bisabolol, and Apritone.
Brehm-Stecher FB and Johnson AE
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(10), 3357?3360-3357?3360 (2003)
Effects of the isoprenoids perillyl alcohol and farnesol on apoptosis biomarkers in pancreatic cancer chemoprevention.
DYB, et al.
Anticancer Research, 22(10), 3127-3134 (2002)
Quorum sensing in dimorphic fungi: farnesol and beyond.
Kenneth W Nickerson et al.
Applied and environmental microbiology, 72(6), 3805-3813 (2006-06-06)
Sarah Gilpin et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 29(4), 278-287 (2010-09-23)
The fragrance material farnesol is cited as an infrequent but important cause of allergic contact dermatitis (ACD). It is included in the fragrance mix II patch series and requires labeling in the European Union if it is used in a