Merck
43825
Supelco
サリチル酸 (フェニル-13C6)
analytical standard
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸 (フェニル-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)13C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
144.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品43825は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
LC-MS identity conforms
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
43825-BULK:
43825-VAR:
43825-5MG:
43825-5MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)