Merck
606901
Sigma-Aldrich
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
別名:
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H6O3
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
158-161 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606901-VAR:
606901-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)