Merck
32189
Supelco
Ipronidazole-OH-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-[1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazol-2-yl]propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole-d3, IPZOH-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥131,000
¥131,000
出荷予定日2025年4月21日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H8N3O3
CAS番号:
分子量:
188.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥131,000
出荷予定日2025年4月21日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(O)C1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3/i3D3
InChI Key
DTHPMNDYKOSVFR-HPRDVNIFSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32189-BULK:
32189-VAR:
32189-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)