Merck
34214
Supelco
N,N′-Bis(4-nitrophenyl)urea-d8
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4,4′-Dinitrocarbanilide-d8, BNPH-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D8H2N4O5
CAS番号:
分子量:
310.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
JEZZOKXIXNSKQD-PGRXLJNUSA-N
アプリケーション
DNC-d8 may be used as an internal standard for the determination of the analyte DNC, in eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
34214-10MG:
34214-VAR:
34214-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)
Clara Boix et al.
Food chemistry, 160, 313-320 (2014-05-07)
Veterinarian and human pharmaceuticals may be intentionally added to animal feed to enhance animal production. Monitoring these substances is necessary for protecting the consumers. In this work, a screening method covering 116 human and veterinary drugs has been developed and