グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
包装
PVC-coated bottle of 4x4 L
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).[2]
- Preparing phospholipid solutions.[3]
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.[4]
- Solvent for recrystallization.[5]
- As a reference compound to detect the presence of chloroform in tobacco smokes.[6]
- As an extractant in solvent extraction process.[7]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437581-4L:
437581-BULK:
437581-4X4L:
437581-VAR:
437581-1L:
437581-16L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.