安全性情報
433934
Supelco
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥42,700
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥42,700
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Dowex Marathon A2 塩化物フォーム,
詳細
formerly DowexA2 chloride
品質水準
品質
monodispersed
湿度
45-54%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
dimethylethanolamine
粒径
27-34 mesh
440-560 μm
キャパシティ
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
詳細
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
アプリケーション
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
Strongly basic (type II) anion exchange resin well suited for water with high concentration of mineral acids (chlorides, sulfates) and low concentration of silica and CO2 (<25%). This resin has excellent efficiency for general demineralization, and meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
特徴および利点
強塩基性陰イオン交換樹脂です。
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433934-1KG:
433934:
433934-VAR:
433934-250G:
433934-1FT3:
433934-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus